Methyl 3,5-difluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902120-10G PC902120-1G PC902120-5G
APOSPC902120-10GEA 7250 DKK
APOSPC902120-10G APOSPC902120-1G APOSPC902120-5G
Methyl 3,5-difluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3,5-difluoro-4-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₆F₂O₃
Molekylvægt: 188.128 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12406862
CAS-nummer: 170572-47-1