2,6-Difluoro-N,N-dimethylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902116-1G PC902116-5G
APOSPC902116-1GEA 1260 DKK
APOSPC902116-1G APOSPC902116-5G
2,6-Difluoro-N,N-dimethylbenzamide 98%
2,6-Difluoro-N,N-dimethylbenzamide
Formel: C₉H₉F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20356572
CAS-nummer: 81652-57-5