4-Fluoro-N-methylbenzylamine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902106-10G PC902106-25G
APOSPC902106-10GEA 1430 DKK
APOSPC902106-10G APOSPC902106-25G
4-Fluoro-N-methylbenzylamine hydrochloride 97%
4-Fluoro-N-methylbenzylamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₀FN·ClH
Molekylvægt: 175.631 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07106763
CAS-nummer: 459-20-1