4-Fluoro-N-methyl-3-nitrobenzamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902104-1G PC902104-5G
APOSPC902104-1GEA 305 DKK
APOSPC902104-1G APOSPC902104-5G
4-Fluoro-N-methyl-3-nitrobenzamide 95%
4-Fluoro-N-methyl-3-nitrobenzamide
Formel: C₈H₇FN₂O₃
Molekylvægt: 198.151 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11855197
CAS-nummer: 475216-25-2