2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902089-1G PC902089-250MG
APOSPC902089-1GEA 2580 DKK
APOSPC902089-1G APOSPC902089-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carbaldehyde
Formel: C₆H₅F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22398340
CAS-nummer: 1414962-92-7