1-Isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902058-1G PC902058-5G
APOSPC902058-1GEA 1640 DKK
APOSPC902058-1G APOSPC902058-5G
1-Isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
1-Isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formel: C₇H₉F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16619956
CAS-nummer: 915377-59-2