1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902045-1G PC902045-5G PC902045-10G
APOSPC902045-1GEA 1260 DKK
APOSPC902045-1G APOSPC902045-5G APOSPC902045-10G
1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
1-(4-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formel: C₁₂H₁₂FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01910971
CAS-nummer: 54609-08-4