1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902044-1G PC902044-5G
APOSPC902044-1GEA 1550 DKK
APOSPC902044-1G APOSPC902044-5G
1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formel: C₁₂H₁₂FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07429171
CAS-nummer: 146135-21-9