1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902041-100G PC902041-25G PC902041-5G
APOSPC902041-100GEA 752 DKK
APOSPC902041-100G APOSPC902041-25G APOSPC902041-5G
1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃ClF₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13194447
CAS-nummer: 588-09-0