2,3-Difluoro-6-nitrotoluene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902026-10G PC902026-1G PC902026-5G
APOSPC902026-10GEA 2250 DKK
APOSPC902026-10G APOSPC902026-1G APOSPC902026-5G
2,3-Difluoro-6-nitrotoluene 95%
2,3-Difluoro-6-nitrotoluene
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Molekylvægt: 173.117 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08706407
CAS-nummer: 914348-35-9