2-(3,4-Difluorophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC902018-1G PC902018-5G
APOSPC902018-1GEA 1640 DKK
APOSPC902018-1G APOSPC902018-5G
2-(3,4-Difluorophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
2-(3,4-Difluorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₀H₉F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11036569
CAS-nummer: 1035262-16-8