5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901988-1G PC901988-250MG PC901988-5G
APOSPC901988-1GEA 0 DKK
APOSPC901988-1G APOSPC901988-250MG APOSPC901988-5G
5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene 95%
5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18311821
CAS-nummer: 1261988-16-2