6-Trifluoromethylquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901832-1G PC901832-5G
APOSPC901832-1GEA 731 DKK
APOSPC901832-1G APOSPC901832-5G
6-Trifluoromethylquinoline 98%
6-Trifluoromethylquinoline
Formel: C₁₀H₆F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09879698
CAS-nummer: 325-13-3