3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC901640-1G PC901640-5G
APOSPC901640-1GEA 889 DKK
APOSPC901640-1G APOSPC901640-5G
3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08706260
CAS-nummer: 864759-67-1