2,4-difluoro-3-hydroxybenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901612-1G PC901612-250MG
APOSPC901612-1GEA 1360 DKK
APOSPC901612-1G APOSPC901612-250MG
2,4-difluoro-3-hydroxybenzoic acid 95%
2,4-difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797839
CAS-nummer: 91659-08-4