4-Amino-2,6-difluorobenzonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901535-1G PC901535-25G PC901535-5G
APOSPC901535-1GEA 1090 DKK
APOSPC901535-1G APOSPC901535-25G APOSPC901535-5G
4-Amino-2,6-difluorobenzonitrile 96%
4-Amino-2,6-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407466
CAS-nummer: 207297-92-5