3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC901523-1G PC901523-5G
APOSPC901523-1GEA 654 DKK
APOSPC901523-1G APOSPC901523-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
Molekylvægt: 217.035 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12756718
CAS-nummer: 1257665-03-4