4,4-Difluorocyclohexan-1-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC901499-1G PC901499-250MG
APOSPC901499-1GEA 0 DKK
APOSPC901499-1G APOSPC901499-250MG
4,4-Difluorocyclohexan-1-amine 97%
4,4-Difluorocyclohexan-1-amine
Formel: C₆H₁₁F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06409984
CAS-nummer: 458566-84-2