2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridine-4-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridin-4-yl]boronic acid
PC901405-1G PC901405-5G
APOSPC901405-1GEA 2300 DKK
APOSPC901405-1G APOSPC901405-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridine-4-boronic acid
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridine-4-boronic acid
Formel: C₉H₁₁BFNO₃
Molekylvægt: 210.998 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18914506
CAS-nummer: 2096334-21-1