3-Ethoxy-2-fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901404-1G PC901404-5G
APOSPC901404-1GEA 1640 DKK
APOSPC901404-1G APOSPC901404-5G
3-Ethoxy-2-fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
3-Ethoxy-2-fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₂BFO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19981525
CAS-nummer: 2096333-49-0