2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901369-1G PC901369-5G
APOSPC901369-1GEA 1640 DKK
APOSPC901369-1G APOSPC901369-5G
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₈H₁₀BFO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18914499
CAS-nummer: 2096331-58-5