(5-chloro-6-fluoropyridin-3-yl)boronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Chloro-2-fluoropyridne-5-boronic acid, (5-Chloro-6-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
PC901355-1G PC901355-250MG
APOSPC901355-1GEA 1510 DKK
APOSPC901355-1G APOSPC901355-250MG
(5-chloro-6-fluoropyridin-3-yl)boronic acid 96%
(5-chloro-6-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
Formel: C₅H₄BClFNO₂
Molekylvægt: 175.353 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18257900
CAS-nummer: 1366482-32-7