6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901346-1G PC901346-250MG
APOSPC901346-1GEA 4310 DKK
APOSPC901346-1G APOSPC901346-250MG
6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid 98%
6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid
Formel: C₇H₉BFNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18434410
CAS-nummer: 2096335-58-7