3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC901273-1G PC901273-250MG
APOSPC901273-1GEA 1660 DKK
APOSPC901273-1G APOSPC901273-250MG
3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid 95%
3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21365108
CAS-nummer: 1621332-09-9