2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901232-1G PC901232-250MG
APOSPC901232-1GEA 4860 DKK
APOSPC901232-1G APOSPC901232-250MG
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetic acid 95%
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetic acid
Formel: C₁₂H₉FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832460
CAS-nummer: 3833-03-2