1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC901133-1G PC901133-250MG
APOSPC901133-1GEA 2430 DKK
APOSPC901133-1G APOSPC901133-250MG
1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₈FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02664892
CAS-nummer: 169036-71-9