2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900901-10G PC900901-1G PC900901-5G
APOSPC900901-10GEA 5670 DKK
APOSPC900901-10G APOSPC900901-1G APOSPC900901-5G
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid 97%
2-Ethoxy-4-fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₂BFO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19684096
CAS-nummer: 2096337-59-4