8-Fluoro-2-methylquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900629-100MG PC900629-1G PC900629-250MG
APOSPC900629-100MGEA 0 DKK
APOSPC900629-100MG APOSPC900629-1G APOSPC900629-250MG
8-Fluoro-2-methylquinoline 95%
8-Fluoro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09744004
CAS-nummer: 46001-36-9