5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900618-1G
PC900618-5G
APOSPC900618-1GEA
0
DKK
APOSPC900618-1G
APOSPC900618-5G
5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine 98%
5-Chloro-3-fluoro-2-hydroxypyridine
Formel:
C₅H₃ClFNO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07375044 CAS-nummer: 514797-96-7 |