5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC900609-100MG PC900609-1G PC900609-250MG
APOSPC900609-100MGEA 719 DKK
APOSPC900609-100MG APOSPC900609-1G APOSPC900609-250MG
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅BrF₃N
Kogepunkt: 203 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18257679
CAS-nummer: 1010422-51-1