5-Fluoro-2-methoxy-3-nitropyridine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900607-100MG PC900607-1G PC900607-250MG
APOSPC900607-100MGEA 1910 DKK
APOSPC900607-100MG APOSPC900607-1G APOSPC900607-250MG
5-Fluoro-2-methoxy-3-nitropyridine 96%
5-Fluoro-2-methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅FN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18260977
CAS-nummer: 1211534-27-8