2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900598-1G PC900598-250MG
APOSPC900598-1GEA 2240 DKK
APOSPC900598-1G APOSPC900598-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
Formel: C₆H₃ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189916
CAS-nummer: 1196153-98-6