2-Methylamino-6-trifluoromethylpyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900597-1G PC900597-250MG
APOSPC900597-1GEA 2840 DKK
APOSPC900597-1G APOSPC900597-250MG
2-Methylamino-6-trifluoromethylpyridine 97%
2-Methylamino-6-trifluoromethylpyridine
Formel: C₇H₇F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15530344
CAS-nummer: 1242339-20-3