5-Fluoro-2-isopropoxypyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900586-1G PC900586-5G
APOSPC900586-1GEA 1640 DKK
APOSPC900586-1G APOSPC900586-5G
5-Fluoro-2-isopropoxypyridine 98%
5-Fluoro-2-isopropoxypyridine
Formel: C₈H₁₀FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18914533
CAS-nummer: 1305322-99-9