5-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900583-1G PC900583-250MG
APOSPC900583-1GEA 3770 DKK
APOSPC900583-1G APOSPC900583-250MG
5-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine 97%
5-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18256290
CAS-nummer: 1210868-68-0