2-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900577-1G PC900577-250MG
APOSPC900577-1GEA 3770 DKK
APOSPC900577-1G APOSPC900577-250MG
2-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)acetic acid 98%
2-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)acetic acid
Formel: C₇H₅ClFNO₂
Molekylvægt: 189.572 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13194517
CAS-nummer: 1214323-94-0