1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900560-1G PC900560-250MG
APOSPC900560-1GEA 1080 DKK
APOSPC900560-1G APOSPC900560-250MG
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanone 98%
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethanone
Formel: C₇H₆FNO
Molekylvægt: 139.127 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10698609
CAS-nummer: 915720-54-6