2,3-Difluoro-1-methyl-4-nitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900212-1G PC900212-25G
APOSPC900212-1GEA 0 DKK
APOSPC900212-1G APOSPC900212-25G
2,3-Difluoro-1-methyl-4-nitrobenzene 98%
2,3-Difluoro-1-methyl-4-nitrobenzene
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21603708
CAS-nummer: 932373-72-3