[2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900193-1G PC900193-250MG
APOSPC900193-1GEA 3770 DKK
APOSPC900193-1G APOSPC900193-250MG
[2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine 95%
[2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formel: C₁₀H₁₅FN₂
Molekylvægt: 182.238 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06753110
CAS-nummer: 842954-76-1