(S)-b-Amino-2-fluorobenzenepropanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900186-1G PC900186-250MG PC900186-500MG
APOSPC900186-1GEA 6540 DKK
APOSPC900186-1G APOSPC900186-250MG APOSPC900186-500MG
(S)-b-Amino-2-fluorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-2-fluorobenzenepropanol
Formel: C₉H₁₂FNO
Molekylvægt: 169.196 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17214632
CAS-nummer: 148021-84-5