4-Fluoro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900171-1G PC900171-5G
APOSPC900171-1GEA 985 DKK
APOSPC900171-1G APOSPC900171-5G
4-Fluoro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 97%
4-Fluoro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol
Formel: C₇H₆FNO₂
Molekylvægt: 155.126 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19442128
CAS-nummer: 91407-40-8