1-(2-Fluoro-5-hydroxyphenyl)ethanone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900169-1G PC900169-5G
APOSPC900169-1GEA 687 DKK
APOSPC900169-1G APOSPC900169-5G
1-(2-Fluoro-5-hydroxyphenyl)ethanone 98%
1-(2-Fluoro-5-hydroxyphenyl)ethanone
Formel: C₈H₇FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09038472
CAS-nummer: 145300-04-5