4-(3-Fluorophenoxy)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(3-Fluorophenoxy)aniline
PC900144-1G PC900144-5G
APOSPC900144-1GEA 785 DKK
APOSPC900144-1G APOSPC900144-5G
4-(3-Fluorophenoxy)aniline
4-(3-Fluorophenoxy)aniline
Formel: C₁₂H₁₀FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02663349
CAS-nummer: 307308-62-9