3-(2-fluorophenyl)propan-1-ol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900075-1G PC900075-250MG
APOSPC900075-1GEA 4750 DKK
APOSPC900075-1G APOSPC900075-250MG
3-(2-fluorophenyl)propan-1-ol 96%
3-(2-fluorophenyl)propan-1-ol
Formel: C₉H₁₁FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09028696
CAS-nummer: 76727-24-7