1-Bromo-3,4-difluoro-2-methoxybenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900061-1G PC900061-250MG PC900061-5G
APOSPC900061-1GEA 355 DKK
APOSPC900061-1G APOSPC900061-250MG APOSPC900061-5G
1-Bromo-3,4-difluoro-2-methoxybenzene 97%
1-Bromo-3,4-difluoro-2-methoxybenzene
Formel: C₇H₅BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16295239
CAS-nummer: 888318-22-7