Methyl 4-ethoxy-2-fluorobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC900056-1G PC900056-5G
APOSPC900056-1GEA 1090 DKK
APOSPC900056-1G APOSPC900056-5G
Methyl 4-ethoxy-2-fluorobenzoate 98%
Methyl 4-ethoxy-2-fluorobenzoate
Formel: C₁₀H₁₁FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19684122
CAS-nummer: 1314987-36-4