1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)propan-1-one 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC900041-1G PC900041-5G
APOSPC900041-1GEA 1430 DKK
APOSPC900041-1G APOSPC900041-5G
1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)propan-1-one 96%
1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)propan-1-one
Formel: C₉H₈BrFO
Molekylvægt: 231.062 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226832
CAS-nummer: 864774-65-2