3-Fluoropropylamine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Amino-3-fluoropropane hydrochloride
PC8996-1G PC8996-250MG
APOSPC8996-1GEA 3050 DKK
APOSPC8996-1G APOSPC8996-250MG
3-Fluoropropylamine hydrochloride 97%
3-Fluoropropylamine hydrochloride
Formel: C₃H₈FN·ClH
Molekylvægt: 113.562 g/mol
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07369956
CAS-nummer: 64068-31-1