2-Methyl-4-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8904-1G PC8904-5G
APOSPC8904-1GEA 1730 DKK
APOSPC8904-1G APOSPC8904-5G
2-Methyl-4-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
2-Methyl-4-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Formel: C₁₂H₁₁F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972251
CAS-nummer: 66549-17-5