4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8886-1G PC8886-500MG
APOSPC8886-1GEA 1860 DKK
APOSPC8886-1G APOSPC8886-500MG
4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₂H₁₀F₄N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038213
CAS-nummer: 541539-78-0